Tlačiť
α-Chloro-3,5-difluorotoulene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Chloromethyl)-3,5-difluorobenzene, 3,5-Difluorobenzyl chloride
PC0852-100G PC0852-25G PC0852-5G
APOSPC0852-100GEA 258.72 EUR
APOSPC0852-100G APOSPC0852-25G APOSPC0852-5G
α-Chloro-3,5-difluorotoulene 98%
α-Chloro-3,5-difluorotoulene
Vzorec: C₇H₅ClF₂
Teplota varu: 82 °C/22mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01090990
Číslo CAS: 220141-71-9
OSN: 3265
ADR: 8,II