Tlačiť
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0849-5G PC0849-25G
APOSPC0849-5GEA 128.58 EUR
APOSPC0849-5G APOSPC0849-25G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Teplota tavenia: 60…61 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03788534
Číslo CAS: 497959-33-8