Tlačiť
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC0842-5G PC0842-1G PC0842-25G
APOSPC0842-5GEA 36.5 EUR
APOSPC0842-5G APOSPC0842-1G APOSPC0842-25G
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 97%
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Teplota tavenia: 112…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788530
Číslo CAS: 251300-28-4