Tlačiť
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0840-5G PC0840-25G PC0840-100G
APOSPC0840-5GEA 63.38 EUR
APOSPC0840-5G APOSPC0840-25G APOSPC0840-100G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Teplota tavenia: 85…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788528
Číslo CAS: 146539-83-5