Tlačiť
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
PC0837-10G PC0837-1G
APOSPC0837-10GEA 469.72 EUR
APOSPC0837-10G APOSPC0837-1G
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂FN₃O₂
Teplota tavenia: 153…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173917
Číslo CAS: 138907-68-3