Tlačiť
4-Chloro-2,5-difluorobenzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0834-25G PC0834-5G
APOSPC0834-25GEA 232.25 EUR
APOSPC0834-25G APOSPC0834-5G
4-Chloro-2,5-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-2,5-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236600
Číslo CAS: 132794-08-2
OSN: 3265
ADR: 8,III