Tlačiť
4-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Aminophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
PC0831-1G PC0831-5G PC0831-10G
APOSPC0831-1GEA 150.02 EUR
APOSPC0831-1G APOSPC0831-5G APOSPC0831-10G
4-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline 97%
4-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00115025
Číslo CAS: 231953-33-6