Tlačiť
3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0828-1G PC0828-5G PC0828-25G
APOSPC0828-1GEA 39.79 EUR
APOSPC0828-1G APOSPC0828-5G APOSPC0828-25G
3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Teplota tavenia: 112…114 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00973972
Číslo CAS: 106428-05-1