Tlačiť
5-Fluoro-2-nitroanisole 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene
PC0827-100G PC0827-25G PC0827-5G
APOSPC0827-100GEA 36.5 EUR
APOSPC0827-100G APOSPC0827-25G APOSPC0827-5G
5-Fluoro-2-nitroanisole 99%
5-Fluoro-2-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆FNO₃
Teplota varu: 272 °C
Teplota tavenia: 49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077541
Číslo CAS: 448-19-1