Tlačiť
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 4-(trifluoromethoxy)phenyl sulphone
PC0819-10G PC0819-5G
APOSPC0819-10GEA 390.95 EUR
APOSPC0819-10G APOSPC0819-5G
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₈H₇F₃O₃S
Teplota tavenia: 64…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00792426
Číslo CAS: 87750-51-4