Tlačiť
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
PC0813-1G PC0813-5G PC0813-25G
APOSPC0813-1GEA 331.26 EUR
APOSPC0813-1G APOSPC0813-5G APOSPC0813-25G
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride 97+%
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClF₅OS
Mw: 266.61 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788523
Číslo CAS: 197384-98-8
OSN: 1760
ADR: 8 II