Tlačiť
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: PFBHA.HCl
PC0810-1G PC0810-5G PC0810-25G
APOSPC0810-1GEA 75.01 EUR
APOSPC0810-1G APOSPC0810-5G APOSPC0810-25G
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 97%
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Derivatising agent for Electron-Capture detection of steriods.
Vzorec: C₇H₄F₅NO
Teplota tavenia: 227 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012953
Číslo CAS: 57981-02-9
EINECS: 261-057-7