Tlačiť
2,2-Difluoroethylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0806-5G PC0806-25G
APOSPC0806-5GEA 26.55 EUR
APOSPC0806-5G APOSPC0806-25G
2,2-Difluoroethylamine 97%
2,2-Difluoroethylamine
Vzorec: C₂H₅F₂N
Teplota varu: 68…69 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00798137
Číslo CAS: 430-67-1
OSN: 2735
ADR: 8,III