Tlačiť
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0804-1G PC0804-5G
APOSPC0804-1GEA 265.54 EUR
APOSPC0804-1G APOSPC0804-5G
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Vzorec: C₇H₄F₅NS
Teplota tavenia: 102…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788521
Číslo CAS: 401892-85-1
OSN: 3439
ADR: 6.1,III