Tlačiť
3-(Pentafluorothio)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0803-1G PC0803-5G
APOSPC0803-1GEA 456.48 EUR
APOSPC0803-1G APOSPC0803-5G
3-(Pentafluorothio)benzonitrile 97%
3-(Pentafluorothio)benzonitrile
Vzorec: C₇H₄F₅NS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788520
Číslo CAS: 401892-82-8
OSN: 3439
ADR: 6.1 III