Tlačiť
3-(Pentafluorothio)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Carboxyphenylsulphur pentafluoride, 3-Sulphurpentafluorobenzoic acid
PC0800-1G PC0800-5G
APOSPC0800-1GEA 488.68 EUR
APOSPC0800-1G APOSPC0800-5G
3-(Pentafluorothio)benzoic acid 95%
3-(Pentafluorothio)benzoic acid
Vzorec: C₇H₅F₅O₂S
Mw: 248.17 g/mol
Teplota tavenia: 160…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788519
Číslo CAS: 833-96-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III