Tlačiť
4-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0799-1G PC0799-250MG PC0799-5G
APOSPC0799-1GEA 846.37 EUR
APOSPC0799-1G APOSPC0799-250MG APOSPC0799-5G
4-(Pentafluorothio)benzaldehyde
4-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Vzorec: C₇H₅F₅OS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788518
Číslo CAS: 401892-84-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,II