Tlačiť
3-(Pentafluorothio)phenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
PC0792-5G PC0792-1G PC0792-250MG
APOSPC0792-5GEA 1949.46 EUR
APOSPC0792-5G APOSPC0792-1G APOSPC0792-250MG
3-(Pentafluorothio)phenol
3-(Pentafluorothio)phenol
Vzorec: C₆H₅F₅OS
Mw: 220.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788515
Číslo CAS: 672-31-1