Tlačiť
Tris(pentafluorophenyl)borane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0791-1G PC0791-5G
APOSPC0791-1GEA 33.17 EUR
APOSPC0791-1G APOSPC0791-5G
Tris(pentafluorophenyl)borane 97%
Tris(pentafluorophenyl)borane
Useful component of Ziegler-Nattametallocene catalyst for polyolefins.J. Organomet. Chem., 1964, 2, 245
Vzorec: C₁₈BF₁₅
Teplota tavenia: 126…131 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00269813
Číslo CAS: 1109-15-5