Tlačiť
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0790-1G PC0790-5G PC0790-10G
APOSPC0790-1GEA 221.82 EUR
APOSPC0790-1G APOSPC0790-5G APOSPC0790-10G
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₄F₅IS
Teplota varu: 50 °C/0,75mmHg
Teplota tavenia: 36 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03788514
Číslo CAS: 286947-68-0