Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC0783-10G PC0783-5G PC0783-1G
APOSPC0783-10GEA 211.9 EUR
APOSPC0783-10G APOSPC0783-5G APOSPC0783-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₄O₂
Mw: 234.1500 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236292
Číslo CAS: 262608-88-8