Tlačiť
4-(Pentafluorothio)aniline 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Aminophenylsulphur pentafluoride
PC0780-1G PC0780-5G PC0780-25G
APOSPC0780-1GEA 58.16 EUR
APOSPC0780-1G APOSPC0780-5G APOSPC0780-25G
4-(Pentafluorothio)aniline 98+%
4-(Pentafluorothio)aniline
Vzorec: C₆H₆F₅NS
Mw: 219.18 g/mol
Teplota tavenia: 64…67 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01076203
Číslo CAS: 2993-24-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III