Tlačiť
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0777-25G PC0777-5G
APOSPC0777-25GEA 64.98 EUR
APOSPC0777-25G APOSPC0777-5G
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
Teplota tavenia: 48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788511
Číslo CAS: 84194-30-9