Tlačiť
4-Fluoro-m-toluonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0774-10G PC0774-50G
APOSPC0774-10GEA 66.49 EUR
APOSPC0774-10G APOSPC0774-50G
4-Fluoro-m-toluonitrile 98%
4-Fluoro-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Mw: 135.14
Teplota tavenia: 53…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788510
Číslo CAS: 185147-08-4
OSN: 3439
ADR: 6.1 III