Tlačiť
3,4-Difluorophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Difluorobenzeneboronic acid, (3,4-Difluorophenyl)metaboric acid, (3,4-Difluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,4-difluorophenyl)borane
PC0760-100G PC0760-25G PC0760-500G
APOSPC0760-100GEA 97.87 EUR
APOSPC0760-100G APOSPC0760-25G APOSPC0760-500G
3,4-Difluorophenylboronic acid 98%
3,4-Difluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₂O₂
Teplota tavenia: 305…310 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00807405
Číslo CAS: 168267-41-2