Tlačiť
2,3,4,5-Tetrafluorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0743-100G PC0743-25G PC0743-5G
APOSPC0743-100GEA 376.65 EUR
APOSPC0743-100G APOSPC0743-25G APOSPC0743-5G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzonitrile
2,3,4,5-Tetrafluorobenzonitrile
Vzorec: C₇HF₄N
Teplota varu: 164…165 °C
Hustota: 1,463 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040187
Číslo CAS: 16582-93-7
OSN: 3276
ADR: 6.1,III