Tlačiť
Pyridinium fluorochromate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0727-25G PC0727-5G
APOSPC0727-25GEA 175.29 EUR
APOSPC0727-25G APOSPC0727-5G
Pyridinium fluorochromate 98%
Pyridinium fluorochromate
Vzorec: C₅H₆CrFNO₃
Teplota tavenia: 165 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151617
Číslo CAS: 83042-08-4
OSN: 1479
ADR: 5.1,II