Tlačiť
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4-Fluorophenyl)butyric Acid
PC0715-5G PC0715-1G
APOSPC0715-5GEA 307.23 EUR
APOSPC0715-5G APOSPC0715-1G
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂
Mw: 182.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788503
Číslo CAS: 589-06-0