Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)anilinium chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Aminobenzotrifluoride HCl, 4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine HCl, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine hydrochloride, 4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride
PC0695-25G PC0695-5G
APOSPC0695-25GEA 389.89 EUR
APOSPC0695-25G APOSPC0695-5G
4-(Trifluoromethyl)anilinium chloride 97%
4-(Trifluoromethyl)anilinium chloride
Vzorec: C₇H₇ClF₃N
Teplota tavenia: 200 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007897
Číslo CAS: 90774-69-9
EINECS: 292-679-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III