Tlačiť
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0681-1G PC0681-5G
APOSPC0681-1GEA 141.8 EUR
APOSPC0681-1G APOSPC0681-5G
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₂O₂
Mw: 206.58 g/mol
Teplota varu: 116…118 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00833410
Číslo CAS: 57320-63-5
OSN: 3265
ADR: 8 III