Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Trifluoromethyl)phenylboronic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC0677-100G PC0677-25G PC0677-5G
APOSPC0677-100GEA 148.61 EUR
APOSPC0677-100G APOSPC0677-25G APOSPC0677-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BF₃O₂
Mw: 189.93
Teplota tavenia: 108…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236059
Číslo CAS: 1423-27-4