Tlačiť
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0670-500G PC0670-100G PC0670-1KG
APOSPC0670-500GEA 252.31 EUR
APOSPC0670-500G APOSPC0670-100G APOSPC0670-1KG
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFI
Teplota varu: 80 °C/2,5mmHg
Teplota tavenia: 34…38 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042577
Číslo CAS: 136434-77-0