Tlačiť
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-2-fluoronitrobenzene
PC063-5G PC063-25G PC063-1G
APOSPC063-5GEA 18.31 EUR
APOSPC063-5G APOSPC063-25G APOSPC063-1G
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Mw: 175.55
Teplota varu: 106 °C/5mmHg
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069417
Číslo CAS: 2106-49-2
OSN: 2810
ADR: 6.1 III