Tlačiť
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
PC0613-25G PC0613-5G
APOSPC0613-25GEA 687.36 EUR
APOSPC0613-25G APOSPC0613-5G
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Mw: 139.17
Teplota varu: 76 °C/22mmHg
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03092999
Číslo CAS: 66399-30-2
OSN: 2735
ADR: 8 II