Tlačiť
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (R)-1-(4-Fluorophenyl)ethanol
PC0609-1G PC0609-250MG PC0609-5G
APOSPC0609-1GEA 225.52 EUR
APOSPC0609-1G APOSPC0609-250MG APOSPC0609-5G
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol 97%
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO
Mw: 140.16
Teplota varu: 90…92 °C/6.75mmHg
Hustota: 1.109 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03092997
Číslo CAS: 101219-68-5