Tlačiť
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl alcohol, (S)-(-)-3,5-Bis(trifluoromethyl)-alpha-methylbenzyl alcohol, (1S)-(-)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol, (S)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol, (S)-3,5-Bis(trifluoromethyl)-alpha-methylbenzyl alcohol
PC0581-1G PC0581-25G PC0581-5G
APOSPC0581-1GEA 24.91 EUR
APOSPC0581-1G APOSPC0581-25G APOSPC0581-5G
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Vzorec: C₁₀H₈F₆O
Mw: 258.16 g/mol
Teplota varu: 83 °C/11mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093011
Číslo CAS: 225920-05-8