Tlačiť
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0580-25G PC0580-5G PC0580-1G
APOSPC0580-25GEA 104.69 EUR
APOSPC0580-25G APOSPC0580-5G APOSPC0580-1G
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Vzorec: C₁₀H₈F₆O
Teplota tavenia: 53…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093010
Číslo CAS: 127852-28-2