Tlačiť
Sodium trifluoromethanesulphinate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Trifluoromethanesulphinic acid Sodium Salt, Langlois Reagent
PC0579-5G PC0579-25G PC0579-100G
APOSPC0579-5GEA 24.91 EUR
APOSPC0579-5G APOSPC0579-25G APOSPC0579-100G
Sodium trifluoromethanesulphinate 95%
Sodium trifluoromethanesulphinate
Vzorec: CHF₃O₂S
Mw: 156.05 g/mol
Teplota tavenia: 350 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03092989
Číslo CAS: 2926-29-6