Tlačiť
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0576-1G PC0576-5G PC0576-10G
APOSPC0576-1GEA 24.95 EUR
APOSPC0576-1G APOSPC0576-5G APOSPC0576-10G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline
Vzorec: C₇H₇ClFN
Teplota tavenia: 70…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055369
Číslo CAS: 124185-35-9