Tlačiť
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), 1,1,1-Trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amine
PC0574-25G PC0574-100G
APOSPC0574-25GEA 208.58 EUR
APOSPC0574-25G APOSPC0574-100G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Vzorec: C₂HF₆NO₄S₂
Teplota varu: 90…91 °C
Teplota tavenia: 46…57 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00214154
Číslo CAS: 82113-65-3
OSN: 3261
ADR: 8,I