Tris(perfluorobutyl)amine for mass spectrometry
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0568-10X5G
PC0568-5G
PC0568-5X5G
APOSPC0568-10X5GEA
129.56
EUR
APOSPC0568-10X5G
APOSPC0568-5G
APOSPC0568-5X5G
Tris(perfluorobutyl)amine for mass spectrometry
Tris(perfluorobutyl)amine
Vzorec:
C₁₂F₂₇N Teplota varu: 178…180 °C Hustota: 1,88 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000436 Číslo CAS: 311-89-7 EINECS: 206-223-1 |