Tlačiť
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde
PC0563-1G PC0563-5G PC0563-10G
APOSPC0563-1GEA 28.28 EUR
APOSPC0563-1G APOSPC0563-5G APOSPC0563-10G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde 97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₂O₃
Teplota varu: 62…64 °C
Teplota vzplanutia: 91,1 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00792419
Číslo CAS: 119895-68-0