Tlačiť
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0561-100G PC0561-25G PC0561-5G
APOSPC0561-100GEA 1074.21 EUR
APOSPC0561-100G APOSPC0561-25G APOSPC0561-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate
Vzorec: C₅H₃F₇O₂
Teplota varu: 90…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00516928
Číslo CAS: 107551-72-4