Tlačiť
1-Fluoro-2-iodoethane 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0560-5G PC0560-1G PC0560-25G
APOSPC0560-5GEA 64.98 EUR
APOSPC0560-5G APOSPC0560-1G APOSPC0560-25G
1-Fluoro-2-iodoethane 98%
1-Fluoro-2-iodoethane
Vzorec: C₂H₄FI
Teplota varu: 98…102 °C
Hustota: 2,136 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00748131
Číslo CAS: 762-51-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III