Tlačiť
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0558-25G PC0558-5G PC0558-100G
APOSPC0558-25GEA 96.13 EUR
APOSPC0558-25G APOSPC0558-5G APOSPC0558-100G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Mw: 208.57
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03092987
Číslo CAS: 320-43-4