Tlačiť
2,6-Difluoroanisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0537-10G PC0537-25G PC0537-100G
APOSPC0537-10GEA 86.24 EUR
APOSPC0537-10G APOSPC0537-25G APOSPC0537-100G
2,6-Difluoroanisole 98%
2,6-Difluoroanisole
Vzorec: C₇H₆F₂O
Teplota varu: 70…72 °C/56mmHg
Hustota: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00142846
Číslo CAS: 437-82-1
OSN: 1993
ADR: 3,III