Tlačiť
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(3,4,5-TriF)-OH
PC0531-1G PC0531-5G PC0531-10G
APOSPC0531-1GEA 66.49 EUR
APOSPC0531-1G APOSPC0531-5G APOSPC0531-10G
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Mw: 219.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631414
Číslo CAS: 261952-26-5