Tlačiť
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0524-1G PC0524-5G PC0524-10G
APOSPC0524-1GEA 24.91 EUR
APOSPC0524-1G APOSPC0524-5G APOSPC0524-10G
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride 97%
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃OS
Mw: 240.63
Teplota varu: 229…230 °C
Hustota: 1.445 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 47.2 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631632
Číslo CAS: 330-14-3
OSN: 2920
ADR: 8+3 II