Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-2-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC0518-1G PC0518-250MG PC0518-5G PC0518-100MG
APOSPC0518-1GEA 198.68 EUR
APOSPC0518-1G APOSPC0518-250MG APOSPC0518-5G APOSPC0518-100MG
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Vzorec: C₉H₈F₃NO₃
Mw: 235.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631461
Číslo CAS: 261952-24-3