Tlačiť
2-(Trifluoromethoxy)anisole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene, 2-Trifluoromethoxyanisole
PC0515-1G PC0515-5G PC0515-25G
APOSPC0515-1GEA 24.95 EUR
APOSPC0515-1G APOSPC0515-5G APOSPC0515-25G
2-(Trifluoromethoxy)anisole 97%
2-(Trifluoromethoxy)anisole
Vzorec: C₈H₇F₃O₂
Teplota varu: 69…70 °C/10mmHg
Teplota vzplanutia: 47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 261952-22-1
OSN: 1993
ADR: 3,III